Naled, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
45429-250MGEA 433 DKK
45429-250MG
Naled, Supelco®
Naled
Formel: C₄H₇Br₂Cl₂O₄P
MDL Number: MFCD00053227
CAS-nummer: 300-76-5
EINECS: 206-098-3