Naled
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15410000EA
1240
DKK
EHERC15410000
Naled
Naled
Formel:
C₄H₇Br₂Cl₂O₄P |
MDL Number:
MFCD00053227 CAS-nummer: 300-76-5 EINECS: 206-098-3 |