Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40379.30EA 4310 DKK
40379.30 40379.18 40379.09
Silicon nitride ≥99.3% (metals basis) ∼90% β-phase
Silicon nitride
Formel: N₄Si₃
Molekylvægt: 140,28 g/mol
Smeltepunkt: 1900 °C (subl.)
Massefylde: 3,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011230
CAS-nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8