Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45611.06EA 718 DKK
45611.06 45611.14 45611.22
Silicon nitride amorphous ≥98.5%, nanopowder
Silicon nitride
Formel: N₄Si₃
Molekylvægt: 140,28 g/mol
Smeltepunkt: 1900 °C (subl.)
Massefylde: 3,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011230
CAS-nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8