Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
49113.09EA
409
DKK
49113.09
49113.18
Silicon nitride alpha-phase ≥99.85% (metals basis) 90+% α-phase, Electronic Grade
Silicon nitride
Formel:
N₄Si₃ Molekylvægt: 140,28 g/mol Smeltepunkt: 1900 °C (subl.) Massefylde: 3,2 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011230 CAS-nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 |