Silicon nitride alpha-phase ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14704.22EA 2420 DKK
14704.22 14704.14 14704.36
Silicon nitride alpha-phase ≥99.9% (metals basis)
Silicon nitride
Formel: N₄Si₃
Molekylvægt: 140,28 g/mol
Smeltepunkt: 1900 °C (subl.)
Massefylde: 3,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011230
CAS-nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8