Silicon nitride
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROONIST-1900EA 7970 DKK
PROONIST-1900
Silicon nitride
Silicon nitride
Formel: N₄Si₃
Molekylvægt: 140,28 g/mol
MDL Number: MFCD00011230
CAS-nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8