Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
13124.06EA
1100
DKK
13124.06
13124.30
13124.18
Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Calcium nitride
Formel:
Ca₃N₂ Molekylvægt: 148,25 Smeltepunkt: 1195 °C Massefylde: 2,63 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015985 CAS-nummer: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN nummer: 3178 ADR: 4.1,II |