Potassium selenocyanate ≥98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
68107.09EA
1170
DKK
68107.09
68107.18
Potassium selenocyanate ≥98.5%
Potassium selenocyanate
Formel:
CKNSe Molekylvægt: 144,08 Smeltepunkt: 162…164 °C Massefylde: 2,347 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011366 CAS-nummer: 3425-46-5 EINECS: 222-320-1 UN nummer: 3283 ADR: 6.1,II |