cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L09392.14EA
492
DKK
L09392.14
L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀O₄ Smeltepunkt: 165…170 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070482 CAS-nummer: 2305-26-2 EINECS: 218-974-2 |