Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
L03712.06EA
635
DKK
L03712.06
L03712.14
Cyclohexyl methyl sulphide ≥97%
Cyclohexyl methyl sulphide
Formel:
C₇H₁₄S Molekylvægt: 130,25 g/mol Kogepunkt: 89…90 °C (35 mmHg) Smeltepunkt: –80 °C Massefylde: 0,944 Flammepunkt: 61 °C (142 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039460 CAS-nummer: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |