2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54510.03EA 6000 DKK
H54510.03 H54510.MD
2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BF₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20040208
CAS-nummer: 1449144-70-0