4-Biphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23703.06EA
1590
DKK
B23703.06
B23703.03
B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₁BO₂ Molekylvægt: 198,03 g/mol Smeltepunkt: 238…247 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS-nummer: 5122-94-1 EINECS: 000-000-0 |