2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32320.03EA 482 DKK
H32320.03 H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₁BO₂
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14636459
CAS-nummer: 914675-52-8