2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26835.06EA 2300 DKK
H26835.06 H26835.14 H26835.03
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2-Bromo-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₆H₂₃BrO₂
Molekylvægt: 327,26
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173889
CAS-nummer: 14386-64-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III