3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32782.MDEA 517 DKK
H32782.MD H32782.03
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025412
CAS-nummer: 916420-96-7
ADR: 8,III