4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19362.09EA 343 DKK
A19362.09 A19362.18
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
Molekylvægt: 192,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671703
CAS-nummer: 5769-32-4