4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B21996.14EA
1810
DKK
B21996.14
B21996.06
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Formel:
C₈H₁₀ClN Smeltepunkt: 45…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01076576 CAS-nummer: 24596-18-7 |