2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16108.06EA 4560 DKK
L16108.06 L16108.MD L16108.03
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Smeltepunkt: 52…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052913
CAS-nummer: 150517-76-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III