4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33498.03EA 2690 DKK
H33498.03 H33498.MD
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁ClFNO
Molekylvægt: 203,64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687221
CAS-nummer: 1323966-28-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III