2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32802.06EA 2610 DKK
H32802.06 H32802.03
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Smeltepunkt: 36…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095413
CAS-nummer: 162333-02-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II