3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31854.03EA 1360 DKK
H31854.03 H31854.MD H31854.06
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O
Molekylvægt: 267,04
Smeltepunkt: <25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847339
CAS-nummer: 154259-25-3