1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L03625.18EA 2740 DKK
L03625.18 L03625.09
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99%
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Smeltepunkt: ∼ 185 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009645
CAS-nummer: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9