p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12204.14EA
2100
DKK
L12204.14
L12204.06
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formel:
C₇H₇FO₂S Molekylvægt: 174,19 Kogepunkt: 112 °C (16 mmHg) Smeltepunkt: 40…41 °C Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007421 CAS-nummer: 455-16-3 EINECS: 207-238-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |