4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41494.0001EA 285 DKK
8.41494.0001
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride til syntese
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Molekylvægt: 189,64
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012864
CAS-nummer: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 219 - 220 °C (decomposition)
Molar Mass 189.64 g/mol