4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20637.06EA
946
DKK
B20637.06
B20637.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ Molekylvægt: 189,64 Smeltepunkt: ∼ 220 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012864 CAS-nummer: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |