4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21748.03EA
513
DKK
B21748.03
B21748.14
B21748.06
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Smeltepunkt: 255…257 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012863 CAS-nummer: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |