4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19967.03EA 921 DKK
L19967.03 L19967.06
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClIN
Molekylvægt: 269,51
Smeltepunkt: 275…280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039324
CAS-nummer: 59528-27-7