3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31653.06EA 3710 DKK
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025372
CAS-nummer: 916420-53-6