3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33121.06EA 4920 DKK
H33121.06 H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 219,16 g/mol
Smeltepunkt: 219…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185679
CAS-nummer: 1214328-36-5