3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33368.03EA 2360 DKK
H33368.03 H33368.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 103…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185678
CAS-nummer: 1214351-75-3