2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33533.03EA 1040 DKK
H33533.03 H33533.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 219,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399714
CAS-nummer: 1261828-46-9