2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26438.03EA 866 DKK
H26438.03 H26438.09
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115964
CAS-nummer: 886500-08-9
EINECS: None