4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26988.03EA
6690
DKK
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₆BF₃O₃ Smeltepunkt: 200…202 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037498 CAS-nummer: 1072944-24-1 |