4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26988.03EA 6970 DKK
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₆BF₃O₃
Molekylvægt: 217,94 g/mol
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037498
CAS-nummer: 1072944-24-1