2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10605.14EA 4340 DKK
L10605.14 L10605.06
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 104…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016646
CAS-nummer: 4101-30-8
EINECS: 000-000-0