4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10158.06EA 1170 DKK
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Formel: C₉H₁₁ClOS
Molekylvægt: 202,70 g/mol
Kogepunkt: 139…140 °C (1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020614
CAS-nummer: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8