4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34356.MDEA 214 DKK
H34356.MD H34356.03
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393827
CAS-nummer: 916210-69-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III