3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31785.MDEA 596 DKK
H31785.MD H31785.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212980
CAS-nummer: 771581-60-3
ADR: 8,III