6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31546.06EA 3970 DKK
H31546.06 H31546.03
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%, JRD
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉ClFNO
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832379
CAS-nummer: 1017779-65-5
ADR: 8,III