3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51131.03EA 1520 DKK
H51131.03 H51131.06
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride 99%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₈Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11113045
CAS-nummer: 90389-34-7