4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33950.MDEA 600 DKK
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398486
CAS-nummer: 853771-92-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III