4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15654.06EA 592 DKK
A15654.06 A15654.14
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₇BrFN·HCl
Molekylvægt: 240,50 g/mol
Smeltepunkt: 254…257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143266
CAS-nummer: 147181-08-6