5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25176.14EA 3190 DKK
B25176.14 B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₈BrClFN
Smeltepunkt: 221…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143426
CAS-nummer: 202865-69-8