3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19280.14EA
2720
DKK
A19280.14
A19280.06
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₈BrClFN Smeltepunkt: 214…218 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00143094 CAS-nummer: 202865-68-7 |