4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO358842500EA 598 DKK
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molekylvægt: 187,43
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01632199
CAS-nummer: 75705-21-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %