3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53284.03EA 2060 DKK
H53284.03 H53284.MD
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molekylvægt: 187,43 g/mol
Smeltepunkt: 248…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093050
CAS-nummer: 352525-94-1