N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13955.03EA 273 DKK
L13955.03 L13955.14 L13955.06
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formel: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Molekylvægt: 315,34 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144885
CAS-nummer: 133745-75-2
EINECS: 000-000-0