Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04689.03EA 257 DKK
L04689.03
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Benzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₅FO₂S
Molekylvægt: 160,17
Kogepunkt: 203…204 °C
Massefylde: 1,334
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007412
CAS-nummer: 368-43-4
EINECS: 206-707-2
ADR: 8,II