Allyl phenyl sulphide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L04771.18EA
2740
DKK
L04771.18
L04771.09
Allyl phenyl sulphide ≥97%
Allyl phenyl sulphide
Formel:
C₉H₁₀S Molekylvægt: 150,24 g/mol Kogepunkt: 223…225 °C Massefylde: 1,024 Flammepunkt: >98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014957 CAS-nummer: 5296-64-0 EINECS: 226-142-5 |