4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1367-25GEA 1200 DKK
TCIAH1367-25G TCIAH1367-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (by GC)
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Molekylvægt: 172,20 g/mol
MDL Number: MFCD00047806
CAS-nummer: 14763-60-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/24/28971424.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C